Learn More
N,N’-Diacétylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021166
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11475393
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13393.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3148-73-0 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3148-73-0
Formule moléculaire C4H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00008673
Clé InChI ZLHNYIHIHQEHJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diacetylhydrazine, 1,2-diacetylhydrazine, acetic acid, 2-acetylhydrazide, diacetylahydrazine, diacetylhydrazine, sym-diacetylhydrazine, unii-ymr3zf0q4m, hydrazine, 1,2-diacetyl, 1.2-diacetylhydrazine, ymr3zf0q4m
CID PubChem 72884
ChEBI CHEBI:80616
Nom IUPAC N’-acétylacétohydrazide
SMILES CC(=O)NNC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diacetylhydrazine
Point de fusion 138°C to 142°C
Point d’ébullition 209°C (15 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 1754018
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 98%