Learn More
N,N-Dibenzyl-4-bromoaniline, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11382269
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11382269
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27251.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65145-14-4
Formule moléculaire C20H18BrN
Poids moléculaire (g/mol) 352.28
Numéro MDL MFCD09037473
Clé InChI RSFLPIGKWXARAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-n,n-dibenzylaniline, benzenemethanamine, n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl, acmc-20ak9j, 4-bromophenyldibenzylamine, n-4-bromophenyl dibenzylamine, n,n-dibenzyl-4-bromobenzenamine, 4-n,n-dibenzylamino bromobenzene, n-4bromophenyl-n-phenylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl
CID PubChem 285423
Nom IUPAC N,N-dibenzyl-4-bromoaniline
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dibenzyl-4-bromoaniline
Quantité 1 g
Poids de la formule 352.28
Pourcentage de pureté 95%