Learn More
Diacétate de N,N'-dibenzyléthylènediamine, Mikromol™
Code produit 17962906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962906 25 mg 25mg
17920746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17962906 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0513.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Diacétate de N,N'-dibenzyléthylènediamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
CAS 122-75-8
Noms d’analytes ou de composants N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H20 N2 . 2 C2 H4 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
Formule InChI InChI=1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
Nom IUPAC acide acétique ;N,N'-dibenzyléthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 360.45
Quantité 25 mg
Poids de la formule 360,2049 g/mol