Learn More
N,N-diéthyléthane-1,2-diamine, Mikromol™
Code produit 18093640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18093640 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18093640 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0073.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N,N-diéthyléthane-1,2-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-diethylethane-1,2-diamine
CAS 100-36-7
Noms d’analytes ou de composants N,N-diethylethane-1,2-diamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H16 N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Metoclopramide Imp. E (EP), Tiapride Hydrochloride Imp. C (EP), Tiapride Imp. C (EP), N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Metoclopramide Impurity E, Tiapride Hydrochloride Impurity C, Metoclopramide Impurity E, Tiapride Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCN
Nom IUPAC N',N'-diéthyléthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 116.2
Quantité 100 mg
Poids de la formule 116,1313 g/mol