Learn More
N,N’-Diéthyloxamide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11481187
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11481187
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24167.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-84-9
Formule moléculaire C6H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00043650
Clé InChI FFYAVOJIYAAUNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nn'-diethyloxamide, ethanediamide, n,n'-diethyl, n,n'-diethyloxalamide, n,n-diethyloxamide, n,n'-diethylethanediamide, oxamide, n,n'-diethyl, acmc-1bc1a, n,n'-diethyl-oxalamide, n-ethyl-n'-ethylethane-1,2-diamide, n 1 ,n 2-diethylethanediamide
CID PubChem 69210
SMILES CCNC(=O)C(=O)NCC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diethyloxamide
Point de fusion 178°C to 182°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Nom IUPAC N,N’-diéthylethanediamide
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 98%