Learn More
Chlorure de N,N-diisopropylcarbamoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11985471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
Code produit. 11985471
Marque: Thermo Scientific Acros 314520050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19009-39-3 | C7H14ClNO | 163.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19009-39-3
Formule moléculaire C7H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 163.65
Clé InChI RSAFAYLZKCYUQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropylcarbamoyl chloride, n,n-diisopropylcarbamoyl chloride, diisopropylcarbamic chloride, diisopropylcarbamyl chloride, n,n-di propan-2-yl carbamoyl chloride, acmc-20ak8x, diisopropyl carbamyl chloride, di-i-propylcarbamoyl chloride, n,n-diisopropylchloroformamide, n,n-diisopropylcarbamoylchloride
CID PubChem 87890
Nom IUPAC Chlorure de N,N-di(propan-2-yl)carbamoyle
SMILES CC(C)N(C(C)C)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Point de fusion 58.1°C to 59.1°C
Point d’ébullition 90.0°C to 93.0°C (15.0mmHg)
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]2NCOCl
Quantité 5 g
Poids de la formule 163.65
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou solide à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride, 98%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.