Learn More
N,N-Diméthyl-1-naphthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethyl-1-naphthylamine |
| Note relative au nom | 99% |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Jaune à marron |
| Densité | 1.0400g/mL |
| Point d’ébullition | 139°C to 140°C (13.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 113°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.