Learn More
Fumarate d'hydrogène de N,N-diméthyl-2-[(RS)-1-phényl(pyridin-2-yl)méthoxy]éthanamine, Mikromol™
Code produit 17952266
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17952266 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17952266 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0101.03
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Fumarate d'hydrogène de N,N-diméthyl-2-[(RS)-1-phényl(pyridin-2-yl)méthoxy]éthanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-2-[(RS)-1-phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethanamine Hydrogen Fumarate
CAS 2734096-32-1
Noms d’analytes ou de composants N,N-Dimethyl-2-[(RS)-1-phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethanamine Hydrogen Fumarate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H20 N2 O . C4 H4 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. C (EP), Doxylamine Imp. C (EP), Carbinoxamine USP Related Compound C, Carbinoxamine USP RC C, N,N-Dimethyl-2-[(RS)-1-phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethanamine Hydrogen Fumarate, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. C (EP) as Hydrogen Fumarate, Carbinoxamine Related Compound C as Fumarate, Doxylamine Hydrogen Succinate Impurity C as Hydrogen Fumarate, Doxylamine Impurity C as Hydrogen Fumarate
Formule InChI InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H
SMILES CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nom IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico; N,N-dimetil-2-[fenil(piridin-2-il)metoxi]etanamina
Poids moléculaire (g/mol) 372.42
Quantité 50 mg
Poids de la formule 372.1685 g/mol