Learn More
N,N-Diméthyl-3-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10550571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10550571
Marque: Thermo Scientific Acros 116470050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 619-31-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-31-8
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00007236
Clé InChI CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline
CID PubChem 69269
Nom IUPAC N,N-diméthyl-3-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethyl-3-nitroaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57°C to 61°C
Couleur Orange à orange-rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4N(CH3)2
Quantité 5 g
Beilstein 12, 701
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline