Learn More
N,N-Diméthyl p-phénylènediamine dichlorhydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444133
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11444133 25 g 25g
11454133 100 g 100g
11464133 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11444133 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10343.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 536-46-9 | C8H14Cl2N2 | 209.11 g/mol
It is a stain used in microscopy. N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride is also suitable for use in the peroxidase test. It is a compound that is normally used to measure the antioxidant potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une coloration utilisée en microscopie. Le dichlorhydrate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine convient également à une utilisation dans le test de la peroxydase. Il s’agit d’un composé qui est normalement utilisé pour mesurer le potentiel antioxydant.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau / humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l'abri de la lumière. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-46-9
Formule moléculaire C8H14Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 209.11
Numéro MDL MFCD00012991
Clé InChI IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
CID PubChem 2724166
Nom IUPAC 4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine ; Dichlorhydrate
SMILES Cl.Cl.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Point de fusion 212°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 209.12
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride