Learn More
N,N-diméthylacétamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081103
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11484313 500 mL 500mL
11494313 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11484313 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10924.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
N,N-Dimethylacetamide is used as a polar solvent in organic synthesis as well as in reactions involving strong bases such as sodium hydroxide. It is also used as a solvent for fibers like polyacrylonitrile, spandex, as an excipient in drugs viz. vumon, busulfex and in the adhesive industry. It finds application as a reaction medium in the production of pharmaceuticals, agrochemicals, dyes and plasticizers. It is widely used in polymer industry due to its high solving power for high molecular-weight polymers and synthetic resins. It plays an important role as a catalyst in various reactions viz. cyclization, halogenation, cynidation, alkylation and dehydrogenation and increases the yield of main products. It is also used as an extracting agent for oil and gases, in paint removers, in the production of photo-resist stripping compounds and as booster solvent in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N-diméthylacétamide est utilisé comme solvant polaire dans la synthèse organique ainsi que dans les réactions impliquant des bases fortes telles que l’hydroxyde de sodium. Il est également utilisé comme solvant pour des fibres telles que le polyacrylonitrile, le spandex, comme excipient dans les médicaments tels que le vumon, le busulfex et dans l’industrie de l’adhésif. Il est utilisé comme milieu de réaction dans la fabrication de produits pharmaceutiques, agrochimiques, colorants et plastifiants. Il est fréquemment utilisé dans l’industrie des polymères en raison de sa forte puissance de résolution pour les polymères à poids moléculaire élevé et les résines synthétiques. Il joue un rôle important en tant que catalyseur dans diverses réactions telles que la cyclisation, l’halogénation, la cynidation, l’alcylation et la déshydrogénation, et il permet d’augmenter le rendement des produits principaux. Il est également utilisé comme agent d’extraction pour l’huile et les gaz, il est utilisé dans les décapants de peinture, dans la fabrication de composés de décapage photo-résistants et comme solvant amplificateur dans les revêtements.
Solubilité
Miscible avec l’eau, le benzène, l’alcool, l’acétone, l’éther, les esters et les cétones.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylacetamide
Point de fusion -20°C
Densité 0.94
Point d’ébullition 165°C to 166°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Indice de réfraction 1.4385
Quantité 500 mL
Beilstein 1737614
Merck Index 14,3227
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,alcohol,acetone,ether,esters and ketones.
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethylacetamide