Learn More
N,N-diméthylacétamide, 99,5 %, Extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3598413 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
Code produit. 10699453
Marque: Thermo Scientific Acros 396351000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylacetamide
Point de fusion -20.0°C
% min. CAS 99.4
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 0.9370g/mL
Point d’ébullition 164.0°C to 166.0°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4390
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Résidus après évaporation 0.005% max.
Gravité spécifique 0.937
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Viscosité 1.02 mPa.s (20°C)
Eau 0.005% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: dimethyl acetamide