missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-diméthylacétamide, 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylacetamide |
pH | 4 (at 200.00g/L 20°C) |
Point de fusion | -20°C |
Couleur | Colorless to Yellow |
Formule linéaire | CH3CON(CH3)2 |
Beilstein | 1737614 |
Informations sur la solubilité | Fully miscible in water |
Poids de la formule | 87.12g/mol |
Pourcentage de pureté | 0.99 |
Densité | 0.937g/mL at 25°C |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N-Dimethylacetamide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H312 + H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'