Learn More
N,N-Diméthylethanolamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10132480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
250mL
25L
5L
Code produit. 10132480
Marque: Thermo Scientific Acros 116182500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-01-0 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-01-0
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00002846
Clé InChI UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon
CID PubChem 7902
ChEBI CHEBI:271436
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)éthanol
SMILES CN(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylethanolamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8880g/mL
Point d’ébullition 139.0°C
Point d’éclair 40°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4300
Quantité 250 mL
Beilstein 04, 276
Merck Index 15, 2845
Gravité spécifique 0.888
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 3.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylethanolamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.