Learn More
N,N’-diméthyléthylènediamine, tech., 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10214240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100 GR
25 GR
Code produit. 10214240
Marque: Thermo Scientific Acros 116190250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-70-3
Clé InChI KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
CID PubChem 8070
Nom IUPAC N,N’-diméthylethane-1,2-diamine
SMILES CNCCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N′-Dimethylethylenediamine
Note relative au nom tech., 85%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8190g/mL
Point d’ébullition 119.0°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H12N2
Formule linéaire CH3NHCH2CH2NHCH3
Indice de réfraction 1.4295
Quantité 25 g
Beilstein 04, 250
Gravité spécifique 0.819
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Forme physique Liquide