Learn More
N,N-diméthylformamide, 99,8 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2691871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10295761
Marque: Thermo Scientific Acros 326871000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diméthylformamide, n,n-diméthylméthanamide, n-formyldiméthylamine, formamide, n,n-diméthyle, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI : 17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diméthylformamide
Point de fusion -61.0°C
% min. CAS 99.75
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 0.9450g/mL
Point d’ébullition 153.0°C
Quantité 100 ml
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Eau < 50 ppm
Indice de réfraction 1.4290 à 1.4320
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Résidus après évaporation 0.001 % max.
Gravité spécifique 0.945
Formule linéaire HCON(CH3)2
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Eau 0.005 % max. (Coulométrique)
Fieser 01,278 ; 02,153 ; 03,115 ; 04,184 ; 05,247 ; 07,124 ; 08,189 ; 09,182 ; 11,198 ; 12,203 ; 13,124 ; 14,148 ; 16,144
Merck Index 15, 3267
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : miscible avec la plupart des solvants organiques
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Extra sec