Learn More
N, N-Diméthylformamide, 99,8 %, extra sec over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3523507 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10045421
Marque: Thermo Scientific Acros 348431000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
N,N-diméthylformamide, 99,8 %, C3H7NO, numéro CAS 68-12-2, n,n-diméthylméthanamide, n-formyldiméthylamine, formamide, n,n-diméthyl, dwuméthyloformamide, diméthylformamide, dmfa, diméthyl formamide, diméthylformamide, dmf, 1 L, 0,01 % max., pression de vapeur : 4,9 mbar à 20°C, 04, 58
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
Point de fusion -61.0°C
Note relative au nom water <50 ppm
% min. CAS 99.75
Couleur Blanc à beige
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition >350°C
Densité 0.9450g/mL
Point d’ébullition 153.0°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Poudre cristalline
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4320
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Gravité spécifique 0.945
Formule linéaire HCON(CH3)2
Tension de vapeur Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Eau 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire