Learn More
N,N-Dimethylformamide, Analytical Grade, Penta Chemicals
Code produit. 30020656
Click to view available options
:
N,N-Dimethylformamide
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 30020656
Marque: PENTA CHEMICALS 2201011000
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Top quality chemicals for laboratories, schools, hospitals, research institutes, and large manufacturing plants.
About us
The company PENTA was established in 1990 under the trade name Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.. From the very beginning, we have been a solely Czech company which is managed by the Švec family, including company founder Petr Švec.
We specialize in the manufacture and distribution of pure, laboratory, pharmaceutical and specialty chemicals, which we market under the trade name Penta. We manufacture and supply a wide range of organic and inorganic chemicals, in large volumes, with a quality ranging from technical, to pure, to A.G. and ACS.
High quality and flexibility
Thanks to the high quality of our products, and our ability to fulfil specific customer requirements, we rank among the leading suppliers of qualified chemicals in the domestic market, and more recently we have also expanded into the global market.
We manufacture the chemicals in our own modern complex, which fulfils the strictest quality and safety criteria. Our large warehouse facilities, including two automated warehouses, enable us to accomodate client requirements. We package the products in accordance with all legislative requirements, and can deliver them to the customer using our own ADR transport on request.
Environmental responsibility
Our priority is to supply the maximum quality of chemicals, reliability, and environmental awareness. Our efforts are evidenced by many awards and certificates, including ISO 9001, ISO 14001 and the Responsible Care certificate for responsible business in the chemical industry.
Spécification
Nom chimique ou matériau N.N-Dimethylformamide
CAS 68-12-2
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre
Poids moléculaire (g/mol) 73.1
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Analytique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethylformamide