Learn More
N,N-Diméthylformamide, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. p-7073712
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15652850
Marque: Honeywell-Chromasolv 2705471L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes.
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
Point de fusion -61°C
Note relative au nom for HPLC
Densité 0.944g/mL
Point d’ébullition 153°C
Quantité 1 L
Notes de qualité de la pureté glass distillation
Indice de réfraction n20/D 1.430
Formule linéaire HCON(CH3)2
Tension de vapeur 2.7mmHg (20 °C)
Beilstein 605365
Poids de la formule 73.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité CHROMASOLV™ Plus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N-dimethylformamide