Learn More
N,N-diméthylglycine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024640
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11464207
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19670.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1118-68-9 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
N,N-Dimethylglycine is used as an athletic performance enhancer and immunostimulant. It is also used in the treatment of autism, epilepsy and mitochondrial disease. It is also employed as a biomarker of protein degradation in chronic obstructive lung disease (COPD) patients. Further, it is used as a substrate to identify, differentiate and characterize amino acid methyltransferase. It plays an important role for the development of glycine-based ionic liquids and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1118-68-9
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.121
Numéro MDL MFCD00004283
Clé InChI FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylglycine, dimethylglycine, 2-dimethylamino acetic acid, dimethylamino acetic acid, n,n-dimethylaminoacetic acid, glycine, n,n-dimethyl, n-methylsarcosine, n,n-dimethyl glycine, unii-7797m4cppa, dmg
CID PubChem 673
ChEBI CHEBI:17724
Nom IUPAC acide 2-(diméthylamino)acétique
SMILES CN(C)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylglycine
Point de fusion 179°C to 183°C
pH 6 to 7
Formule linéaire (CH3)2NCH2CO2H
Merck Index 14,3244
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 103.12
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylglycine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethylglycine