Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de N,N-diméthylglycine, 99 %
Code produit 10431441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10431441 5 g Flacon en verre 5g
10378290 25 g Flacon en verre 25g
10026293 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10431441 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 204660050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2491-06-7 | C4H9NO2·HCl | 139.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2491-06-7
Formule moléculaire C4H9NO2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
Numéro MDL MFCD00012610
Clé InChI FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylglycine hydrochloride, dimethylglycine hydrochloride, glycine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, n-methylsarcosine hydrochloride, n,n-dimethylglycine hcl, dimethylamino acetic acid hydrochloride, unii-yxk75eae92, yxk75eae92, n,n-dimethylaminoacetic acid hydrochloride, 2-dimethylamino acetic acid hydrochloride
CID PubChem 75605
Nom IUPAC Acide 2-(diméthylamino)acétique;chlorhydrate
SMILES CN(C)CC(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylglycine hydrochloride
Point de fusion 188°C to 191°C
Couleur Blanc
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire (CH3)2NCH2CO2H·HCl
Beilstein 04, I, 469
Merck Index 15, 3269
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in chloroform and acetone
Poids de la formule 139.58
Pourcentage de pureté 99%