Learn More
N,N-diméthylméthanesulfonamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021921
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11467117
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14454.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 918-05-8 | C3H9NO2S | 123.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 918-05-8
Formule moléculaire C3H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 123.17
Numéro MDL MFCD00014740
Clé InChI WCFDSGHAIGTEKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl methanesulfonamide, methanesulfonamide, n,n-dimethyl, nn-dimethylmethanesulfonamide, n,n-dimethylmethanesulphonamide, n,n-dimethyl-methanesulfonamide, timtec-bb sbb007962, dimethyl methylsulfonyl amine, methanesulfonamide,n-dimethyl, wcfdsghaigtekl-uhfffaoysa
CID PubChem 70191
Nom IUPAC N,N-diméthylméthanesulfonamide
SMILES CN(C)S(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylmethanesulfonamide
Point de fusion 46°C to 50°C
Point d’ébullition 119°C to 120°C (17 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1747409
Poids de la formule 123.17
Pourcentage de pureté ≥98%