Learn More
N,N’-Dimethylpipérazine, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10783651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
5mL
Code produit. 10783651
Marque: Thermo Scientific Acros 116651000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-58-1 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-58-1
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00006156
Clé InChI RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
CID PubChem 7818
Nom IUPAC 1,4-diméthylpipérazine
SMILES CN1CCN(CC1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N'-Dimethylpiperazine
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8520g/mL
Point d’ébullition 130°C to 133°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4453 to 1.4473
Quantité 100 mL
Beilstein 23, 7
Gravité spécifique 0.852
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Viscosité 1.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98.50%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Dimethylpiperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.