Learn More
N,N-diméthylpyridin-4-amine, Mikromol™
Code produit 30050942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050942 25 mg 25mg
18003920 100 mg 100mg
30458998 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30050942 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0619.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N,N-diméthylpyridin-4-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminopyridine
CAS 1122-58-3
Noms d’analytes ou de composants 4-Dimethylaminopyridine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H10 N2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Valaciclovir Hydrochloride Imp. G (EP), Valaciclovir Imp. G (EP), Valacyclovir USP Related Compound G, Valacyclovir USP RC G, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, Valaciclovir Hydrochloride, Anhydrous Imp. G (EP), Valacyclovir Related Compound G, Valaciclovir Hydrochloride Impurity G, Valaciclovir Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMILES CN(C)c1ccncc1
Nom IUPAC N,N-diméthylpyridine-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Quantité 25 mg
Poids de la formule 122,0844 g/mol