Learn More
N,N-diméthylpyridin-4-amine, Mikromol™
Description
N,N-diméthylpyridin-4-amine, Mikromol
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Dimethylaminopyridine |
| CAS | 1122-58-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Dimethylaminopyridine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H10 N2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Valaciclovir Hydrochloride Imp. G (EP), Valaciclovir Imp. G (EP), Valacyclovir USP Related Compound G, Valacyclovir USP RC G, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, Valaciclovir Hydrochloride, Anhydrous Imp. G (EP), Valacyclovir Related Compound G, Valaciclovir Hydrochloride Impurity G, Valaciclovir Impurity G |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CN(C)c1ccncc1 |
| Show More |