Learn More
Acide N,N-diméthylsuccinamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332716 25 g 25g
11322716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08796.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2564-95-6 | C6H11NO3 | 145.158 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2564-95-6
Formule moléculaire C6H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 145.158
Numéro MDL MFCD00043505
Clé InChI WAIGPJMZARQZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylsuccinamic acid, 4-dimethylamino-4-oxobutanoic acid, nn-dimethylsuccinamic acid, butanoic acid, 4-dimethylamino-4-oxo, n,n-dimethylsuccinic acid monoamide, 3-dimethylcarbamoyl propanoic acid, succinamic acid, n,n-dimethyl, n-dimethyl-succinamic acid, acmc-20ak89, succinamic acid,n-dimethyl
CID PubChem 75717
Nom IUPAC Acide4-(diméthylamino)-4-oxobutanoïque
SMILES CN(C)C(=O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylsuccinamic acid
Point de fusion 82°C to 87°C
Quantité 25 g
Beilstein 1762788
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 98%