Learn More
N,N-Diméthylthioformamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480358
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11480358 5 g 5g
11490358 25 g 25g
11400368 100 g 100g
3 options
Code produit. 11480358
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24529.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 758-16-7 | C3H7NS | 89.156 g/mol
It is used in telecommunication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les télécommunications.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 758-16-7
Formule moléculaire C3H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 89.156
Numéro MDL MFCD00004943
Clé InChI SKECXRFZFFAANN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylthioformamide, dimethylthioformamide, methanethioamide, n,n-dimethyl, formamide, n,n-dimethylthio, nn-dimethylthioformamide, methanethioamide,n,n-dimethyl, formamide,n-dimethylthio, dimethylamino methanethial, n,n-dimethyl-thioformamide, methanethioamide, dimethyl
CID PubChem 69794
Nom IUPAC N,N-diméthylméthanethioamide
SMILES CN(C)C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylthioformamide
Point d’ébullition 58°C to 60°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 89.15
Pourcentage de pureté 97%