Learn More
N,N-Diphényl-p-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450138
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11450138
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23713.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 74-31-7 | C18H16N2 | 260.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-31-7
Formule moléculaire C18H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 260.34
Numéro MDL MFCD00003015
Clé InChI UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diphenyl-p-phenylenediamine, n1,n4-diphenylbenzene-1,4-diamine, n,n'-diphenyl-1,4-phenylenediamine, dppd, flexamine g, agerite dppd, diphenyl-p-phenylenediamine, dffd, nonflex h, stabilizer dppd
CID PubChem 6319
ChEBI CHEBI:34860
Nom IUPAC N1,N4-diphenylbenzene-1,4-diamine
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine
Point de fusion 146°C to 153°C
Densité 1.28
Point d’ébullition 220°C to 225°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Merck Index 14,3329
Poids de la formule 260.34
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N-Diphenyl-p-phenylenediamine