Learn More
N,N’-diphénylurée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N, N'-Diphenylurea |
| Point de fusion | 232.0°C to 238.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 260.0°C to 262.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H5NHCONHC6H5 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 12,352 |
| Afficher plus |