Learn More
N,N’-diphénylurée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Diphenylurea |
| Point de fusion | 240°C to 244°C |
| Densité | 1.239 |
| Point d’ébullition | 260°C (decomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 782650 |
| Merck Index | 14,1785 |
| Poids de la formule | 212.25 |
| Pourcentage de pureté | 98% |