Learn More
N,N,N’,N’-Tetraakis(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10107383 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Code produit. 10107383
Marque: Thermo Scientific Acros 420481000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 140-07-8 | C10H24N2O4 | 236.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-07-8
Formule moléculaire C10H24N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 236.31
Numéro MDL MFCD00002854
Clé InChI BYACHAOCSIPLCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme theed, n,n,n',n'-tetrakis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, ethylenediamine tetraethanol, entol, tked, ethylenedinitrilotetraethanol, tetrakis hydroxyethyl ethylenediamine, tetra hydroxyethyl ethylenediamine, unii-k5ape098zi, tetrahydroxyethyl ethylenediamine
CID PubChem 67322
SMILES OCCN(CCO)CCN(CCO)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à ambre
Densité 1.1300g/mL
pH ≥10 (25% soln.)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NCH2CH2N(CH2CH2OH)2
Indice de réfraction 1.4990 to 1.5070
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Nom IUPAC 2-({2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}(2-hydroxyethyl)amino)ethan-1-ol
Poids de la formule 236.31
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide visqueux