Learn More
N,N,N’,N’-Tetraméthyl-1,3-propanediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404077
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11404077
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19500.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-95-2 | C7H18N2 | 130.235 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-95-2
Formule moléculaire C7H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.235
Numéro MDL MFCD00008337
Clé InChI DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-bis dimethylamino propane, tetramethyltrimethylenediamine, n1,n1,n3,n3-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, bis dimethylamino methyl methane, n,n,n',n'-tetramethyltrimethylenediamine, unii-73b9i6hn5r
CID PubChem 8084
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraméthylpropane-1,3-diamine
SMILES CN(C)CCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Densité 0.82
Point d’ébullition 145°C to 146°C
Point d’éclair 31°C (87°F)
Indice de réfraction 1.4234
Quantité 10 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1734176
Poids de la formule 130.24
Pourcentage de pureté 99%