Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate de N,N,N’,N’-Tetraméthyl-p-phénylènediamine, +98 %
Code produit. p-3737484 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10710492
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 637-01-4 | C10H16N2·2HCl | 237.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-01-4
Formule moléculaire C10H16N2·2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 237.17
Numéro MDL MFCD00012482
Clé InChI FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
CID PubChem 71561
Nom IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine ; dihydrochlorate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 220°C to 224°C
Couleur Beige à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
Quantité 5 g
Beilstein 13, 74
Merck Index 10, 9052
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 50g/L
Poids de la formule 237.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride