Learn More
Alfa Aesar™ N,N’,N’-triphénylguanidine, 97 %
Code produit. 11443078
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11443078
Marque: Alfa Aesar™ A18794.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-01-9
Formule moléculaire C19H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 287.366
Numéro MDL MFCD00020648
Clé InChI FUPAJKKAHDLPAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n',n-triphenylguanidine, guanidine, n,n',n-triphenyl, sym-triphenylguanidine, guanidine, triphenyl, 1,2,3-trifenylguanidin, unii-i64b170qfg, 1,2,3-trifenylguanidin czech, guanidine, 1,2,3-triphenyl, phenyl 2-phenyl-1-phenylamino-2-azavinyl amine, triphenylguanidin
CID PubChem 7539
Nom IUPAC 1,2,3-triphénylguanidine
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)NC3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N',N''-Triphenylguanidine
Point de fusion 142°C to 145°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 287.36
Pourcentage de pureté 97%