Learn More
N,N'-(oxydibenzène-4,1-diyl)diacétamide, Mikromol™
Description
N,N'-(oxydibenzène-4,1-diyl)diacétamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-(Oxydibenzene-4,1-diyl)diacetamide |
| CAS | 3070-86-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | N,N'-(Oxydibenzene-4,1-diyl)diacetamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H16 N2 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | N,N'-(oxydi-4,1-phenylene)bisacetamide, Acetanilide, 4',4''-oxybis- (6CI,7CI,8CI), N,N'-(Oxydi-4,1-phenylene)bis[acetamide], 4,4'-Bis(acetylamino)diphenyl ether, 4,4'-Diacetamidodiphenyl ether, 4,4'-Oxybis[acetanilide], 4',4''-Oxybisacetanilide, Bis(p-acetylaminophenyl) ether, NSC 19584, N,N′-(Oxydibenzene-4,1-diyl)diacetamide, Paracetamol Imp. N (Pharmeuropa), Paracetamol Impurity N |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H16N2O3/c1-11(19)17-13-3-7-15(8-4-13)21-16-9-5-14(6-10-16)18-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)C)cc2)cc1 |
| Nom IUPAC | N-[4-(4-acétamidophénoxy)phényl]acétamide |
| Afficher plus |