Learn More
N-(n-Propyl)maléimide, 94 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11310054
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Product Code. 11310054
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00460.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21746-40-7
Formule moléculaire C7H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.15
Numéro MDL MFCD00014541
Clé InChI DABFKTHTXOELJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propylmaleimide, 1-propyl-1h-pyrrole-2,5-dione, n-n-propyl maleimide, n-propyl maleimide, n-n-propylmaleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-propyl, 1-propyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, n-propylmaleinimide, acmc-20ak14
CID PubChem 89033
SMILES CCCN1C(=O)C=CC1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(n-Propyl)maleimide
Point de fusion 24°C to 26°C
Densité 1.073
Point d’ébullition 97°C (18 mmHg)
Point d’éclair 88°C (190°F)
Indice de réfraction 1.48
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1525008
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 1-propyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Poids de la formule 139.15
Pourcentage de pureté 94%