Learn More
N-nitroso Mirabegron, TRC
Code produit 30425194
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30425194 10 mg 10mg
30427876 100 mg 100mg
30420257 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30425194 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN70356510MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso Mirabegron
CAS 3017159-61-1
Noms d’analytes ou de composants N-Nitroso Mirabegron
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H23 N5 O3 S
Synonyme (R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)(nitroso)amino)ethyl)phenyl)acetamide
Formule InChI InChI=1S/C21H23N5O3S/c22-21-24-18(14-30-21)12-20(28)23-17-8-6-15(7-9-17)10-11-26(25-29)13-19(27)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,27H,10-13H2,(H2,22,24)(H,23,28)/t19-/m0/s1
Type de solution Neat
SMILES O=C(NC1=CC=C(CCN(C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)N=O)C=C1)CC3=CSC(N)=N3
Nom IUPAC (R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phényléthyl)(nitroso)amino)éthyl)phényl)acétamide
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 425.51
Quantité 10 mg
Poids de la formule 425.15