Learn More
N-nitroso-N-isopropyl-N-méthylamine, Mikromol™
Description
N-nitroso-N-isopropyl-N-méthylamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine |
| CAS | 30533-08-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C4 H10 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Propanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N,1-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-2-propanamine, Isopropylmethylnitrosamine, Methylisopropylnitrosamine, N,1-Dimethyl-N-nitrosoethanamine, N-Methyl-N-nitrosoisopropylamine, NMPA |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(2)6(3)5-7/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)N(C)N=O |
| Nom IUPAC | Amida de N-metil-N-propan-2-ilnitrosa |
| Show More |