Learn More
N-nitrosodi-(n-propyl)amine, Mikromol™
Description
N-nitrosodi-(n-propyl)amine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Nitroso-di-n-propylamine |
| CAS | 621-64-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Nitroso-di-n-propylamine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H14 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-, Dipropylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-propyl-1-propanamine, Dipropylnitrosamine, N,N-Dipropylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-propylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodipropylamine, NSC 133, N-Nitroso-di-n-propylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCN(CCC)N=O |
| Nom IUPAC | N,N-dipropylnitrosamine |
| Afficher plus |