Learn More
N-Nitrosodimethylamine (10 mg/mL in Ethanol), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Nitrosodimethylamine |
| CAS | 62-75-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Nitrosodimethylamine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C2 H6 N2 O |
| Concentration | 10 mg/mL |
| Synonyme | Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3 |
| SMILES | CN(C)N=O |
| Nom IUPAC | N,N-dimethylnitrous amide |
| Afficher plus |