Learn More
N-nitrososotalol, Mikromol
Description
N-nitrososotalol, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Nitrososotalol |
| CAS | 134720-07-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Nitrososotalol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H19 N3 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | N-Nitrososotalol;Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H19N3O4S/c1-9(2)15(14-17)8-12(16)10-4-6-11(7-5-10)13-20(3,18)19/h4-7,9,12-13,16H,8H2,1-3H3 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CC(C)N(CC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)N=O |
| Show More |