Learn More
N-nitrosovarénicline 0,1 mg/ml dans du méthanol, Mikromol
Code produit 30463018
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30463018 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463018 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3380.20L11000
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-nitrosovarénicline 0,1 mg/ml dans du méthanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosovarenicline
CAS 2755871-02-2
Noms d’analytes ou de composants N-Nitrosovarenicline
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C13H7D5N4O
Concentration 0.1 mg/mL
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N-Nitroso Varenicline-d5
Formule InChI InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2/i1D,6D2,7D2
Type de solution Single Solution
SMILES [2H]C1(N(N=O)C(C2CC1C3=C2C=C4N=C(C=NC4=C3)[2H])([2H])[2H])[2H]
Nom IUPAC 8-Nitroso-7,8,9,10-tétrahydro-6H-6,10-méthanoazépino[4,5-g]quinoxaline-2,7,7,9,9-d5
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 245.3
Quantité 1 mL
Poids de la formule 245.13 g/mol