Learn More
N-nitrosovarénicline, Mikromol™
Code produit 30052258
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
30052258 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30052258 Supplier Mikromol Supplier No. MM3380.200025
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-nitrosovarénicline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Nitrosovarenicline
CAS 2755871-02-2
Noms d’analytes ou de composants N-Nitrosovarenicline
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H12 N4 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-nitroso-
Formule InChI InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
SMILES O=NN1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Nom IUPAC 14-nitroso-5,8,14-triazatétracyclo[10.3.1.02,11.04,9]Hexadeca-2(11),3,5,7,9-pentaène
Poids moléculaire (g/mol) 240.261
Quantité 25 mg
Poids de la formule 240.101 g/mol