Learn More
n-Nonane 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Nonane |
| CAS | 111-84-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | n-Nonane |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H20 |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Nonane, NSC 72430, Nonane-5-C12, Shellsol 140, n-Nonane |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC |
| Afficher plus |