Learn More
Acide n-nonanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10524064 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10524064 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
10786042 100 g Flacon en verre 100g
10762495 500 g Flacon en verre 500g
10622192 1 kg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10524064 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 356240025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    125.65€ / 2.5kg
    Économisez 25.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-05-0
Formule moléculaire C9H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Numéro MDL MFCD00004433
Clé InChI FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
CID PubChem 8158
ChEBI CHEBI:29019
Nom IUPAC Acide nonanoïque
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Nonanoic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 12.5°C
Couleur Incolore
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 254.0°C
Point d’éclair 114°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)7CO2H
Indice de réfraction 1.4299 to 1.4339
Quantité 2.5 kg
Beilstein 02, 352
Merck Index 15, 7179
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and ether, soluble in most other commmon organic solvents
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Nonanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.