Learn More
Chlorhydrate de N,O-diméthylhydroxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10030790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10030790
Marque: Thermo Scientific Acros 116340250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6638-79-5 | C2H8ClNO | 97.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6638-79-5
Formule moléculaire C2H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 97.54
Numéro MDL MFCD00012485
Clé InChI USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,o-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylamine hcl, n-methoxymethylamine hydrochloride, methanamine, n-methoxy-, hydrochloride, o,n-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n-methoxymethanamine hydrochloride, o,n-dimethyl-hydroxylamine hydrochloride, methoxy methyl amine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxyamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylaminehydrochloride
CID PubChem 81138
SMILES [H+].[Cl-].CNOC
Spécification
Nom chimique ou matériau N, O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112.0°C to 116.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3ONHCH3·HCl
Quantité 25 g
Beilstein 04, 534
Fieser 11,201; 12,205; 15,144
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear
Nom IUPAC N-methoxymethanamine;hydrochloride
Poids de la formule 97.55
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.