Learn More
N-octadécyl mercaptan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10173541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10173541
Marque: Thermo Scientific Acros 354980250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2885-00-9 | C18H38S | 286.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2885-00-9
Formule moléculaire C18H38S
Poids moléculaire (g/mol) 286.56
Numéro MDL MFCD00004886
Clé InChI QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecanethiol, 1-octadecanethiol, stearyl mercaptan, n-octadecyl mercaptan, octadecyl mercaptan, 1-mercaptooctadecane, octadecanthiol, n-octadecanethiol, octadecanethol, stearylmercaptan
CID PubChem 17905
Nom IUPAC Octadécane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octadecyl mercaptan
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 25.0°C to 35.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 366.0°C
Point d’éclair 185°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)16CH2SH
Indice de réfraction 1.4645
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 286.56
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Octadecyl mercaptan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.