missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-octadécyl mercaptan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-3758601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10173541

Marque: Thermo Scientific Acros 354980250

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 2885-00-9 | C18H38S | 286.56 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 2885-00-9
Formule moléculaire C18H38S
Poids moléculaire (g/mol) 286.56
Numéro MDL MFCD00004886
Clé InChI QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecanethiol, 1-octadecanethiol, stearyl mercaptan, n-octadecyl mercaptan, octadecyl mercaptan, 1-mercaptooctadecane, octadecanthiol, n-octadecanethiol, octadecanethol, stearylmercaptan
CID PubChem 17905
Nom IUPAC Octadécane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCS

Spécification

Nom chimique ou matériau n-Octadecyl mercaptan
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 25.0°C to 35.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 366.0°C
Point d’éclair 185°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)16CH2SH
Indice de réfraction 1.4645
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 286.56
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Octadecyl mercaptan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis