Learn More
N-octadécyltrichlorosilane, 95 %, suite d’isomères ramifiés 5-10 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462368 250 g 250g
11452368 50 g 50g
11442368 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15732.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 112-04-9 | C18H37Cl3Si | 387.929 g/mol
n-Octadecyltrichlorosilane is used in semiconductor industry to form self-assembled monolayer thin films on silicon dioxide substrates. Used in molecular electronics, as thin insulating gates in Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors. It is also used in platinum catalyzed synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-octadécyltrichlorosilane est utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs pour former de minces films monocouche auto-assemblés sur des substrats de dioxyde de silicone. Utilisé dans l’électronique moléculaire, comme isolation mince de grille dans les transistors à effet de champ à semiconducteur à isolation métallique. Il est également utilisé dans la synthèse catalysée par le platine.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-04-9
Formule moléculaire C18H37Cl3Si
Poids moléculaire (g/mol) 387.929
Numéro MDL MFCD00000484
Clé InChI PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
CID PubChem 8157
Nom IUPAC Trichloro(octadécyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifications
Point d’ébullition 160°C to 162°C (3mmHg)
Nom chimique ou matériau n-Octadecyltrichlorosilane
Point de fusion ∼20°C
Quantité 250 g
Point d’éclair 189°C (372°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.46
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage cont. 5 à 10 % d’isomères ramifiés
Densité 0.984
Formule linéaire CH3(CH2)17SiCl3
Numéro UN UN1800
Beilstein 1778847
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 387.94
Pourcentage de pureté 95%