Learn More
N-Octane, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10207333 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2 mL
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
25L
2mL
500mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10207333
Marque: Thermo Scientific Acros 129370025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-65-9
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.23
Numéro MDL MFCD00009556
Clé InChI TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
CID PubChem 356
ChEBI CHEBI:17590
Nom IUPAC octane
SMILES CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octane
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -57.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7080g/mL
Point d’ébullition 125.0°C to 127.0°C
Point d’éclair 13°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)6CH3
Indice de réfraction 1.3965 to 1.3985
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 159
Résidus après évaporation 0.05% max.
Merck Index 15, 6838
Gravité spécifique 0.708
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 114.23
Tension de vapeur 14mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Octane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.